Learn More
4-Methoxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498486 5 g 5 Gramm
11408496 25 g -
11418496 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11498486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15945.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzonitril wird als Rohstoff für Parfum verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-90-8
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00001818
InChI-Schlüssel XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
PubChem CID 70129
IUPAC-Name 4-Methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 256°C to 257°C
Geruch Almond-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 508117
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzonitrile