Learn More
4-Methoxybenzylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423017 2500 g 2500 Gramm
11403017 100 g 100 Gramm
11413017 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15559.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzylalkohol wird bei der Herstellung von Halbleitern, Nano-Sheets und Nanokristallen verwendet. Wird auch als Reagenz für verschiedene chemische organische Reaktionen wie bei der Synthese von Chinolinen verwendet. Es wird als Duft und Flavorant verwendet. Es wird zur Untersuchung der photokatalytischen Oxidation von 4-Methoxybenzyl Alkohol zu p-Anisaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-13-5
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00004653
InChI-Schlüssel MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Dichte 1.11
Siedepunkt 259°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 2500 g
Beilstein 636654
Merck Index 14,604
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%