Learn More
4-Methoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051120 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10193410 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11975271 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-23-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
InChI-Schlüssel IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 236.0°C to 237.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5460 to 1.5480
Menge 25 mL
Beilstein 13,606
Relative Dichte 1.05
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.