Learn More
4-Methoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10193410
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-23-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
InChI-Schlüssel IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 236.0°C to 237.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5460 to 1.5480
Menge 100 mL
Beilstein 13,606
Relative Dichte 1.05
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.