Learn More
4-Methoxybenzylchlorid, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10449052 25 g 25 Gramm
10535481 5 g 5 Gramm
15264694 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10449052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 €
    161.65 € / 25 Gramm
    Sparen 32.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00000915
InChI-Schlüssel MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
PubChem CID 69993
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylchloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5470 to 1.5490
Menge 25 g
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slowly decomposes
Stabilisator 1% K2CO3
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.