Learn More
4-Methoxybiphenyl, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354524 5 g 5 Gramm
11364524 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354524 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01260.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-37-6 | C13H12O | 184.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-37-6
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00014897
InChI-Schlüssel RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybiphenyl, 4-phenylanisole, p-methoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methoxy, 4-methoxy-1,1'-biphenyl, anisole, p-phenyl, p-phenylanisole, 4-methoxy-biphenyl, biphenyl, 4-methoxy, 1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 11943
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-Phenylbenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybiphenyl
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Siedepunkt 157°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2043157
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) ≥98%