Learn More
4-Methoxycarbonyl-2-Nitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449637 5 g 5 Gramm
15439637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52863.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224.963 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85107-55-7
Summenformel C8H8BNO6
Molekulargewicht (g/mol) 224.963
MDL-Nummer MFCD01632202
InChI-Schlüssel SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d
PubChem CID 2773493
IUPAC-Name (4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 160°C to 171°C
Menge 5 g
Formelmasse 224.96
Reinheit (%) 97%