Learn More
4-Methoxycinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412569
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16412569 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412569 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1387
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycinnamic acid
CAS 830-09-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H10O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (280.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation