Learn More
4-Methoxynaphthalin-1-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461639 25 g 25 Gramm
15441639 1 g 1 Gramm
15451639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64432.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13041-62-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von α-aryl/pyridinyl-Ethanolaminen als selektiver β3-adrenerger Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13041-62-8
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD02575372
InChI-Schlüssel WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
PubChem CID 765380
IUPAC-Name 4-methoxynaphthalin-1-carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 243°C to 247°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 2099800
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff