Learn More
4-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462617 1000 g 1000 Gramm
11472617 50 g 50 Gramm
11482617 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14845.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.52 €
    104.65 € / 1000 Gramm
    Sparen 23.87 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxyphenol ist ein Wirkstoff, der in der Dermatologie verwendet wird. Es wird als pharmazeutisches Mittel bei einer Depigmentierung der Haut eingesetzt. Es wird als Polymerisationshemmer verwendet. Zum Beispiel bei der radikalen Polymerisation von Acryalten und Styrol-Monomeren. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Flüssigkristallen verwendet. Es dient als Stabilisator bei der Formulierung von Tinten, Tonern und Klebstoffen. Es wird hauptsächlich als Zusatzstoff in der Textil- und Lederindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethylacetat, Ethanol, Ether, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Halogenen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-76-5
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002332
InChI-Schlüssel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-Name 4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenol
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Dichte 1.55
Siedepunkt 243°C to 246°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Menge 1000 g
Beilstein 507924
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) ≥98%