Learn More
4-Methoxyphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497007
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497007 500 g 500 Gramm
11384699 5 g 5 Gramm
11487007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14399.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-01-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00004345
InChI-Schlüssel NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC-Name 2-(4-Methyxyph)Essigsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Siedepunkt 138°C to 140°C (3 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 1101737
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%