Learn More
4-Methoxyphenylaceton, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10603183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10603183 5 g Glasflasche 5 Gramm
10134160 50 g Glasflasche 50 Gramm
10006403 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-84-9
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
MDL-Nummer MFCD00008773
InChI-Schlüssel WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetone
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Dichte 1.0670g/mL
Siedepunkt 266°C to 268°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2COCH3
Brechungsindex 1.5200 to 1.53
Menge 5 g
Beilstein 08, IV, 460
Relative Dichte 1.067
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit