Learn More
4-Methoxyphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275640 10 g Glasflasche 10 Gramm
10321384 1 g Glasflasche 1 Gramm
10732591 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166490100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19501-58-7
Summenformel C7H10N2O·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 174.63
MDL-Nummer MFCD00012945
InChI-Schlüssel FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Farbe rosa bis purpur
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NHNH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 15, 597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen