Learn More
4-Methoxyphenylhydrazin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362356 5 g 5 Gramm
11372356 25 g 25 Gramm
11382356 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06076.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19501-58-7
Summenformel C7H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.628
MDL-Nummer MFCD00012945
InChI-Schlüssel FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽161°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3566583
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.