Learn More
4-Methoxyphenylhydrazin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382356 100 g 100 Gramm
11362356 5 g 5 Gramm
11372356 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06076.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19501-58-7
Summenformel C7H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.628
MDL-Nummer MFCD00012945
InChI-Schlüssel FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽161°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3566583
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 99%