Learn More
4-Methoxithiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408626
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16009.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-63-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00004849
InChI-Schlüssel NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolthiol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxythiophenol
Dichte 1.14
Siedepunkt 100°C to 103°C (13 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5831
Menge 5 g
Beilstein 1446910
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 97%