Learn More
4-Methoxytritylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478823 50 g 50 Gramm
11468823 10 g 10 Gramm
11488823 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10545.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.26 €
    135.65 € / 50 Gramm
    Sparen 30.61 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.805 g/mol
It is used as selective protecting reagent that is used for primary hydroxyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es dient als selektives Schutzreagenz, das für primäre Hydroxylgruppen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14470-28-1
Summenformel C20H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 308.805
MDL-Nummer MFCD00000814
InChI-Schlüssel OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC-Name 1-[chlor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxytrityl chloride
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 50 g
Beilstein 798425
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 308.81
Reinheit (%) 97%