Learn More
4-Methyl-1,3-oxazol-5-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 127.1 |
Reinheit (%) | 95% |