Learn More
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10643233 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10522473 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643233 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03027DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 144059-86-9
Summenformel C12H8F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.256
MDL-Nummer MFCD00068105
InChI-Schlüssel DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
IUPAC-Name 4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 287.26
Reinheit (%) 97%