Learn More
4-Methyl-2-(4-(trifluormethyl)phenyl)-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10402593 250 mg -
10137362 1 g 1 Gramm
10275854 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402593 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00860CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 568577-83-3
Summenformel C11H7ClF3NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 341.747
MDL-Nummer MFCD04974054
InChI-Schlüssel FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794632
IUPAC-Name 4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 341.76
Reinheit (%) 90%