Learn More
4-Methyl-2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30133983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133983 500 mg 500 Milligramm
30136912 1 g 1 Gramm
30009137 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133983 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB486070500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144059-86-9
Summenformel C12 H8 F3 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 287.26
Synonym 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
IUPAC-Name 4-Methyl-2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]thiazol-5-Carbonsäure
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 287.0228