Learn More
4-Methyl-2-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459852
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459852 25 g 25 Gramm
11469852 100 g 100 Gramm
11479852 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459852
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12009.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-33-5
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007120
InChI-Schlüssel SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC-Name 4-Methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 125°C (22 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 1868022
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%