Learn More
4-Methyl-2-Nitrophenylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045364
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11338435 1 g 1 Gramm
11348435 5 g 5 Gramm
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11338435
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L10438.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17614-74-3
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD00041248
InChI-Schlüssel CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
IUPAC-Name 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2969500
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.