Learn More
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Artikelnummer. 16489356
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489356 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW012722100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 130.14 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Synonym α-Ketoisocaproic acid
Ziel Endogenous Metabolite
Menge 100 mg