Learn More
4-Methyl-2-(pentafluorthio)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445267
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15445267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32534.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methyl-2-(Trifluoromethyl)Benzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 120985-64-0
Summenformel C9H7F3O2
MDL-Nummer MFCD01631591
Menge 1 g
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethy-4-methybenzoic acid, 2-trifluoromethyl-4-methyl-benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-carboxy-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-toluic acid, 4-carboxy-3-trifluoromethyl toluene, 2-trifluoromethyl-4-methyl benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
PubChem CID 2775591
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%