Learn More
4-Methyl-3-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020546
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11454214 5 g 5 Gramm
11464214 25 g 25 Gramm
11474214 100 g 100 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454214
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12538.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-32-4
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007910
InChI-Schlüssel GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
IUPAC-Name 4-Methyl-3-nitroanilin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitroaniline
Schmelzpunkt 74°C to 79°C
Flammpunkt 175°C (347°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 638984
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%