Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10091930 25 g Glasflasche 25 Gramm
10001940 100 g Glasflasche 100 Gramm
10051910 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091930 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165990250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-98-0
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007174
InChI-Schlüssel BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 502
Synonym 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver