Learn More
4-Methyl-3-Nitrobenzonitril, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11995621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11995621 5 g 5 Gramm
11905631 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11995621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 939-79-7
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
InChI-Schlüssel KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
PubChem CID 589333
IUPAC-Name 4-methyl-3-nitrobenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.