Learn More
4-Methyl-3-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399818 10 g 10 Gramm
11319828 2 g 2 Gramm
11309828 50 g 50 Gramm
11329828 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11399818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044285.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2042-14-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007244
InChI-Schlüssel BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
IUPAC-Name 4-Methyl-3-nitrophenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Geruch Phenol-like
Menge 10 g
UN-Nummer UN2446
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver