Learn More
4-Methyl-3-Nitrophenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11303306
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303306 1 g 1 Gramm
11313306 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11303306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12669.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13471-69-7
Summenformel C8H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.147
MDL-Nummer MFCD00014698
InChI-Schlüssel OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73137
IUPAC-Name 4-Isocyanato-1-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 48°C to 54°C
Siedepunkt 113°C to 118°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2724128
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 96%