Learn More
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31431525
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31431525 100 g
31427483 25 g
31421113 1 g
31427226 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31431525 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11128100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 65934-74-9
Summenformel C8H8F3N
MDL-Nummer MFCD01631582
Menge 100 g
SMILES NC1=CC=C(C)C(C(F)(F)F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
Reinheit (%) 98%