Learn More
4-Methyl-3-(Trifluormethyl)Anilin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411007 5 g 5 Gramm
11401007 1 g 1 Gramm
11314679 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11411007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23396.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65934-74-9
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.154
MDL-Nummer MFCD01631582
InChI-Schlüssel JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737715
IUPAC-Name 4-methyl-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.24
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.4905
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 6776230
Formelmasse 175.16
Reinheit (%) ≥98%