Learn More
4-Methyl-D-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471780
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471780 1 g 1 Gramm
15443707 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11471780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27518.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49759-61-7
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
MDL-Nummer MFCD00152137
InChI-Schlüssel DQLHSFUMICQIMB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-d-phenylalanine, h-d-phe 4-me-oh, r-2-amino-3-p-tolyl propanoic acid, d-4-methylphenylalanine, d-4-me-phe-oh, 2r-2-amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-methyl, h-p-me-phe-oh, 4-methylphenyl-d-alanine, d-4-methylphe
PubChem CID 7015862
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-D-phenylalanine
Menge 1 g
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%