Learn More
4-Methyl-N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433116 250 mg 250 Milligramm
15423116 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57103.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144918-48-9
Summenformel C15H12F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 279.262
MDL-Nummer MFCD00423044
InChI-Schlüssel DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
PubChem CID 723119
IUPAC-Name 4-methyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 279.26
Reinheit (%) 97%