Learn More
4-Methyl-N-n-Propylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433678 250 mg 250 Milligramm
15423678 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57134.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39887-40-6
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD01212045
InChI-Schlüssel MEKGGTFUDJLKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-n-n-propylbenzamide, benzamide, 4-methyl-n-propyl, p-methylbenzoylpropylamide, n-propyl-p-methylbenzamide
PubChem CID 3589084
IUPAC-Name 4-methyl-N-propylbenzamide
SMILES CCCNC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-N-n-propylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%