Learn More
4-(Methylamino)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489623 5 g 5 Gramm
11499623 25 g 25 Gramm
11409633 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12426.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10541-83-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-(Methylamino)Benzoesäure, die für die Herstellung anderer pharmazeutischer Produkte, Farbstoffe, Aromen und Konservierungsstoffe wichtig ist. Für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen Feinchemikalien.
Löslichkeit
Schwer löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10541-83-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00002535
InChI-Schlüssel ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
PubChem CID 66345
ChEBI CHEBI:7308
IUPAC-Name 4-(Methylamino)benzoesäure
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (Methylamino)benzoic acid
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 5 g
Beilstein 2082805
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble. Soluble in alcohol.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%