Learn More
4-Methylbenzamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31103029
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31103029 25 g
31101515 100 g
31093912 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31103029 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14948125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzamide
CAS 619-55-6
Summenformel C8H9NO
MDL-Nummer MFCD00008002
Menge 25 g
SMILES O=C(N)C1=CC=C(C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Reinheit (%) 97%