Learn More
P-Toluolsulfonylhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405643 100 g 100 Gramm
11495633 25 g 25 Gramm
11415643 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11405643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13529.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.74 €
    70.65 € / 100 Gramm
    Sparen 13.09 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluenesulfonylhydrazid wird als Reagenz für die Vorbereitung von Tosylhydrazonen verwendet. Es wurde zur Herstellung von Dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]Pyridinen und 1,2,3-Selenadiazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1576-35-8
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00007588
InChI-Schlüssel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC-Name 4-methylbenzolsulfonhydrazid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl hydrazide
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Dichte 1.4
Menge 100 g
UN-Nummer UN3226
Beilstein 610130
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol.
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • SelbstzersetzliC & Dhe Stoffe und GemisC & Dhe Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide