Learn More
4-Methylbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364699 50 g 50 Gramm
11374699 250 g 250 Gramm
11492847 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15479.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Methylbenzophenone is used as clear coatings for wood, plastic and metal, overprint varnish.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzophenon wird als Klarlacke für Holz, Kunststoff und Metall, Überdrucklack verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-84-9
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.249
MDL-Nummer MFCD00008553
InChI-Schlüssel WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC-Name (4-methylphenyl)-phenylmethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzophenone
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 326°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Menge 50 g
Beilstein 1909310
Merck Index 14,7317
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%