Learn More
4-Methylbenzophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzophenone |
| CAS | 134-84-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C14 H12 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzophenone, 4-methyl- (6CI,8CI), (4-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Benzoyltoluene, 4-Methylbenzophenone, 4-Methylphenyl phenyl ketone, JRCure 1024, NSC 4898, Phenyl p-tolyl ketone, Phenyl(4-tolyl)methanone, SB-PI 712, Speedcure MBP, UV-Cure PMB, p-Benzoyltoluene, p-Methylbenzophenone, p-Methylphenyl phenyl ketone, p-Tolyl phenyl ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (4-methylphenyl)-phenylmethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.2445 |
| Mehr anzeigen |