Learn More
4-Methylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylbenzyl alcohol is used in fragrances, flavoring and as a laboratory reagent. It is also used as a raw material for the preparation of polycarbonates and 4-methyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Methylbenzylalkohol wird in Duftstoffen, Aromastoffen und als Laborreagenz verwendet. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Polycarbonaten und 4-Methylbenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Äther und Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzyl alcohol |
| Schmelzpunkt | 57°C to 61°C |
| Dichte | 0.978 |
| Siedepunkt | 217°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1856550 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,ether and ethanol. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 122.17 |
| Reinheit (%) | 99% |