Learn More
4-Methylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420883
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11420883
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13297.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-81-4
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000181
InChI-Schlüssel WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 1.324
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 98%