Learn More
4-Methylcatechol, 98%
Artikelnummer. 10606204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10606204 500 g Glasflasche 500 Gramm
10578041 5 g Glasflasche 5 Gramm
10469052 25 g Glasflasche -
10366551 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10606204 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 126515000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-86-8
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002205
InChI-Schlüssel ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC-Name 4-Methylpentan-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methylcatechol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 69°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)2
Menge 500 g
Beilstein 06, 878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke