Learn More
4'-Methylchrysoeriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477407 5 mg -
16455526 100 mg -
16434698 10 mg 10 Milligramm
16420987 50 mg 50 Milligramm
16413206 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477407 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112734
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylchrysoeriol
CAS 4712-12-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (66.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 314.29
Formelmasse 314.29
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death