Learn More
4-(Methylmercapto)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11915731 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11915731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.0°C to 87.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C7H8OS
Strukturformel CH3SC6H4OH
MDL-Nummer MFCD00002351
Menge 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
InChI-Schlüssel QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 4-Methylsulfanylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.