Learn More
(4-Methylphenoxy)Essigsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10669594 5 g Glasflasche
10787913 25 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378270050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 940-64-7
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00014365
InChI-Schlüssel SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
IUPAC-Name 2-(4-methylphenoxy)essigsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methylphenoxy)acetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(C6H4)OCH2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Methylphenoxy)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke