Learn More
4-Methylpyrogallol, TRC
Artikelnummer. 17971535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971535 100 mg 100 Milligramm
17900365 1 g 1 Gramm
17964555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17971535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM227705100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3955-29-1
Summenformel C7 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.137
Synonym 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,2,3-Triol
SMILES Cc1ccc(O)c(O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylpyrogallol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Formelmasse 140.0473
Reinheit (%) >95%