Learn More
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol, TRC
Artikelnummer. 30468251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468251 100 mg 100 Milligramm
30478189 50 mg 50 Milligramm
30465438 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM329338100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13535-91-6
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
IUPAC-Name (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
SMILES Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Formelmasse 174.0793