Learn More
4-Methylsalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
Código de producto. Menge Verpackung unitSize
10477002 25 g Glasflasche 25 Gramm
10231842 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10477002
Marca: Thermo Scientific Acros 223540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-85-1
MDL-Nummer MFCD00002454
InChI-Schlüssel NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
PubChem CID 5788
ChEBI CHEBI:20450
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methylsalicylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C to 179.0°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O3
Strukturformel CH3C6H3(OH)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 233
Merck Index 15, 2569
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylsalicylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.