Learn More
4-Methylsulfamoylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499237 250 mg 250 Milligramm
15489237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52493.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 226396-31-2 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 226396-31-2
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD06659864
InChI-Schlüssel DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, methyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-methylaminosulphonyl benzene boronic acid, 4-n-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoylphenylboronic acid, boronic acid, 4-methylamino sulfonyl phenyl, acmc-209fxs
PubChem CID 44118763
IUPAC-Name [4-(methylsulfamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 215.03
Reinheit (%) 97%